Läs mer
Alizarin Red S, Pure, Special Reagent, C.I.58005, Fisher Chemical
Produktkod. 10602251 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10602251 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10602251 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/1520/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 130-22-3
Molekylformel C14H7NaO7S
MDL-nummer 13049
Formel vikt 342.26g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Amber
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alizarin Red S
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.