Läs mer
Alizarin Red S natriumsalt
Produktkod. 11319707
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319707 5 g 5g
11329707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042040.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Övergångsintervall: pH 4,6 (gult) till pH 6,0 (rött ∣) CAS: 130-22-3 ∣ C14H7NaO7S ∣ 342,253 g/mol
Alizarin Red S natriumsalt används som ett kromogent medel för kolorimetrisk bestämning av dotiepinhydroklorid i farmaceutiska formuleringar. Det används också som ett jonparreagens för den spektrofotometriska analysen av fexofenadin i läkemedel. Den fungerar som en kolorometrisk pH-indikator i intervallet 3,8-5,4. Vidare används det i en biokemisk analys för att bestämma närvaron av kalkavlagring av celler av osteogen härstamning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-22-3
Molekylformel C14H7NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 342.253
MDL-nummer MFCD00013049
InChI-nyckel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym alizarin red s, sodium alizarinesulfonate, mordant red 3, sodium 3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, alizarine s, acid red alizarine, sodium alizarin-3-sulfonate, alizarine red s sodium salt, alizarinsulfonate, alizarin s
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-namn natrium;3,4-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Red S sodium salt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Utseende Pulver i olika färger
Beilstein 4117090
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 342.27
Kvalitet Ograderat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.