Läs mer
Alizarin Red S sodium salt
Produktkod. p-4407847
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11319707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042040.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Övergångsintervall: pH 4,6 (gul) till pH 6,0 (röd)
Alizarin Red S natriumsalt används som ett kromogent medel för kolorimetrisk bestämning av dotiepinhydroklorid i farmaceutiska formuleringar. Det används också som ett jonparreagens för den spektrofotometriska analysen av fexofenadin i läkemedel. Den fungerar som en kolorometrisk pH-indikator i intervallet 3,8-5,4. Vidare används det i en biokemisk analys för att bestämma närvaron av kalkavlagring av celler av osteogen härstamning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-22-3
Molekylformel C14H7NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 342.253
MDL-nummer MFCD00013049
InChI-nyckel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym alizarin red s, sodium alizarinesulfonate, mordant red 3, sodium 3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, alizarine s, acid red alizarine, sodium alizarin-3-sulfonate, alizarine red s sodium salt, alizarinsulfonate, alizarin s
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-namn natrium;3,4-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Red S sodium salt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Beilstein 4117090
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 342.27
Utseende Various color powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.