Läs mer
Alizarin Red S (natriumsulfonat), MP Biomedicals™
Produktkod. 11443060 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443060 25 g 25g
11453060 100 g 100g
11463060 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443060 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210037525
Alizarin red S används i en biokemisk analys för att bestämma, kvantitativt genom kolorimetri, närvaron av kalkavlagring av celler av osteogen härstamning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130-22-3
Molekylformel C14H7NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 342.253
MDL-nummer MFCD00013049
InChI-nyckel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Alizarinsulfonate, Alizarin sodium sulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-namn natrium;3,4-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Alizarin Red S
Namnnotering Indicator: pH Range 3.7 - 5.2
Formel vikt 342.3
Färg Orange
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Alizarin Red S
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Alizarin Red S