Läs mer
Alizarin Red S (natriumsulfonat), MP Biomedicals™
Produktkod. 11463060 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463060 500 g 500g
11443060 25 g 25g
11453060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463060 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210037590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13630.00 SEK
    12981.29 SEK / 500g
    Save 648.71 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Alizarin red S används i en biokemisk analys för att bestämma, kvantitativt genom kolorimetri, närvaron av kalkavlagring av celler av osteogen härstamning
Kemiska identifierare
CAS 130-22-3
Molekylformel C14H7NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 342.253
MDL-nummer MFCD00013049
InChI-nyckel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Alizarinsulfonate, Alizarin sodium sulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-namn natrium;3,4-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Red S
Namnnotering Indikator: pH-intervall 3,7 - 5,2
Färg Orange
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 342.3