Läs mer
Alizarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alizarin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H |
| Formel vikt | 240.0423 |