Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Yellow R natriumsalt, 96%, rent
Produktkod. 10711632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10711632 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10711632 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 400490250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1718-34-9 | C13H8N3NaO5 | 309.213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Yellow R sodium salt
Namnnotering 96%
CAS 1718-34-9
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 96%
Molekylformel C13H8N3NaO5
MDL-nummer MFCD00067121
Synonym 5-(4-Nitrophenylazo)-salicylic acid sodium salt, Mordant Yellow 3R, 2-Hydroxy-5-((4-nitrophenyl)azo)benzoic acid monosodium salt
InChI-nyckel HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Infrarött spektrum Authentic
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;3-[(4-nitrofenyl)hydrazinyliden]-6-oxocyklohexa-1,4-dien-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 309.213
PubChem CID 44135758
Formel vikt 309.2
Förlust vid torkning 5% max. (105°C)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 95% min.
Visuell övergångsintervall from pH 10.2 (yellow) to pH 12.0 (red)
Färg Brun till orange
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alizarin Yellow R sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.