Läs mer
Alizarin Yellow R sodium salt
Produktkod. 11368977
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368977 25 g 25g
11358977 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038707.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1718-34-9 | C13H8N3NaO5 | 309.213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1718-34-9
Molekylformel C13H8N3NaO5
Molekylvikt (g/mol) 309.213
MDL-nummer MFCD00067121
InChI-nyckel HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym alizarin yellow r sodium salt, acmc-1bqov, alizarin yellow r, sodium salt,
PubChem CID 44135758
IUPAC-namn natrium;3-[(4-nitrofenyl)hydrazinyliden]-6-oxocyklohexa-1,4-dien-1-karboxylat
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Yellow R sodium salt
Färg Brun till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Beilstein 962365
Formel vikt 309.22
Odör Odorless
Utseende Dark yellow to brown powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.