Läs mer
Alizarin Yellow R, Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30179511
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179511 5 g
30179272 1 g
30179481 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA3585055G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1718-34-9
Molekylformel C13H8N3O5Na
Molekylvikt (g/mol) 309.21
IUPAC-namn sodium;2-hydroxy-5-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]benzoate
LEDER [Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Yellow R, Sodium Salt
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-6-3-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-1-4-10(5-2-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formel vikt 309.0362