Läs mer
Alizarine S lösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12947153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12947153 1000 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12947153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 006 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 SEK
    744.65 SEK / 100ml
    Save 395.35 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminohippuric acid reagent.
CAS 121-17-5
Koncentration 1.0N
Anteckningar om renhetsgrad Eur Ph Ref.: 1002601
Molekylformel C7H3ClF3NO2
MDL-nummer MFCD00007084
InChI-nyckel TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-klor-2-nitro-4-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Kvalitet Eu. Ph.
Förpackning Flaska
Kvantitet 1000 mL