Läs mer
Novus Biologicals™ ALK-1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18246024
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18246024 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18246024 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL107299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8150.00 SEK
    7704.90 SEK / 0.1mg
    Save 445.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The ALK-1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC213389 and based on accession number NM_17741. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Activin A Receptor Type 2-like 1 Overexpression Lysate (Native), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only