Läs mer
Alk 5 Inhibitor II, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alk 5 Inhibitor II |
| CAS | 446859-33-2 |
| Molekylformel | C17H13N5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine, E 616452, RepSox, SJN 2511 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22) |
| LEDER | Cc1cccc(n1)c2n[nH]cc2c3ccc4ncccc4n3 |
| IUPAC-namn | 2-[5-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.32 |