Läs mer
ALK-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
ALK-IN-1 (Brigatinib analog) is a potent and selective active inhibitor of anaplastic lymphoma kinase(ALK), Patent US20140066406 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ALK-IN-1 |
| CAS | 1197958-12-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H34ClN6O2P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Brigatinib analog |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (94.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CP(C)(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N(C)C)CC4)C=C3OC)=NC=C2Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.01 |
| Visa mer |