Läs mer
ALK inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
ALK inhibitor 1 (compound 17) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 1 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ALK inhibitor 1 |
| CAS | 761436-81-1 |
| Färg | Light Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28BrN7O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (177.78 mM) |
| LEDER | O=S(C1=C(NC2=C(Br)C=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=N2)C=CC=C1)(NC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.48 |
| Formel vikt | 562.48 |
| Visa mer |