Läs mer
ALK inhibitor 2, MedChemExpress
Beskrivning
ALK inhibitor 2 (compound 18) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 2 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ALK inhibitor 2 |
| CAS | 761438-38-4 |
| Färg | Light Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28ClN7O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (96.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=C(NC2=C(Cl)C=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=N2)C=CC=C1)(NC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.03 |
| Formel vikt | 518.03 |
| Visa mer |