Läs mer
Alkali Blue 6B-lösning, Solstice
Produktkod. 15688360
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15688360 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15688360 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 32806250ML
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
0,1 % i etanol, för syra-bastitrering
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alkali Blue 6B Solution
CAS 1324-80-7
Molekylformel C37H30N3NaO4S
UN-nummer 1170
InChI-nyckel BPCZPTGXEYXQRS-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=C(C=C3)NC4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=CC=C6S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-[4-[bis(4-anilinofenyl)-hydroximetyl]anilino]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 635.714
PubChem CID 71464047
Formel vikt 635,71 g/mol
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 14 °C (57,2 °F)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alkali blue 6B solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. Pigment blue 61