Läs mer
MP Biomedicals™ Alkali-Cation™ Jästtransformationssats
Produktkod. 11343159 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
250 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 förberedelser
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11343159 250 beredningar 250 förberedelser
1 options
Produktkod. 11343159 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 112200200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6260.00 SEK
    5959.00 SEK / Paket med 250
    Save 301.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Tillhandahåller alla reagenser som krävs för att utföra en snabb och enkel transformation. Alkali-Cation™ Yeast Transformation Kit är lätt att använda, robust och dess skalbarhet gör det perfekt för den högeffektiva transformation som behövs på två timmar.
  • En effektiv, icke-elektrisk metod för att transformera jäst med linjärt eller plasmid-DNA
  • Värdceller görs kompetenta genom behandling med en litium/cesiumacetatblandning
  • Hela proceduren kan slutföras på mindre än 90 minuter
  • Ger rutinmässigt en transformationseffektivitet på större än 104 transformanter perμ g DNA
  • Har framgångsrikt använts för att transformera linjärt DNA till Pichia pastoris för studier av proteinuttryck
Specifikationer
Celllinje S. cerevisiae, S. pombe, S. albicans, många stammar
Innehåll och lagring 4 °C
Formatera Kit
Provtyp Jästkultur
För användning med (applikation) Jästtransformation
Antal reaktioner 250 beredningar
Kvantitet 500μ L eller 3 till 4 mm koloni
Synonym Högeffektiv jästtransformationskit
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.