Läs mer
Linden™ Alkaline Button Batteries
Amperage:
44 mAh kapacitet
70 mAh kapacitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of different voltages
- In button form
- High energy density
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Alkaline Battery |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Spänning | 1.5 V |
| Amperage | 70 mAh kapacitet |