Läs mer
Hach Pacific Pty Ltd Alkaline Cyanide Reagent
Produktkod. 16885663
Volym (metrisk):
50 ml
Produktkod. 16885663
Brand: Hach Pacific Pty Ltd 2122326
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For determination of low level manganese by the PAN method.
For determination of low level manganese by the PAN method. Hach method 8149. Range: 0.006 to 0.700 mg/L Mn.
    Specifications
  • Method Name: PAN
  • Platform: Solution
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 ml
Typ Solution