Läs mer
AGMA Alkaliskt tvättmedel
Produktkod. 30066762
Change view
Behållartyp:
Kapslad flaska
Sprutspruta
Kvantitet:
4 x 5 l
15 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Kvantitet
30066762 Kapslad flaska 4 x 5 l
30066728 Sprutspruta 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30066762 Leverantör AGMA Leverantörsnummer 0090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 SEK
    1292.92 SEK / Paket med 4
    Save 227.08 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Skydda dina renrum med ett mycket effektivt, djuprengörande alkaliskt tvättmedel
Alkaline Detergent tar effektivt bort envisa föroreningar före desinfektion, inklusive synlig smutsning eller ansamling av rester från tidigare desinfektionsbehandlingar.
Med pH 12 är den mycket effektiv på att bryta ner proteiner, vilket gör den perfekt för det första steget i att rengöra spill eller för inledande rengöringar av nya tillverkningsrenrum.
  • pH 12 är idealiskt för djuprengöring och rengöring med hög proteinmängd
  • Särskilt effektiv mot proteinrika och organiska rester
  • Tar bort ansamlingar som neutrala eller sura rengöringsmedel kanske inte gör
  • Låg skumbildning
  • Lämnar inga betydande rester
  • Tillverkad med WFI-vatten
  • Tillverkade i renrum av klass C/D
  • Kvalitetsledning certifierad enligt BS EN ISO 9001:2015
  • Tillverkad enligt cGMP-riktlinjerna
  • Fullt spårbar med stödjande analys
  • Finns i 1 L trigger-sprayer och 5 L med lock på flaska
  • Rekommenderas för användning inom renrum av klass C eller D (i enlighet med dina cGMP-riskbedömningar, SOP:er och valideringar)
Specifikationer
Produkttyp Alkaliskt tvättmedel i WFI
Färgkodad Nej
Form Vätska
pH 11,5 till 12,5
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Behållartyp Kapslad flaska
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Renrum och/eller kontrollerade miljöer som omfattas av dina strategier för kontamineringskontroll
Kvantitet 4 x 5 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alkaline Detergent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL