Läs mer
Thermo Scientific™ Alkaliskt peptonvatten (uttorkat)
Produktkod. 10240103
Form:
Pulver
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10240103
Brand: Thermo Scientific™ CM1028B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Berika och återvinn Vibrio -arter från mat, vatten och kliniska prover med detta medium.
Berika och återvinn Vibrio -arter från mat, vatten och kliniska prover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Alkaliskt peptonvatten. Detta medium är selektivt genom att utnyttja förmågan hos Vibrio -arter att tolerera alkaliska förhållanden och höga natriumkloridnivåer. Peptoninnehållet ger förutsättningar för tillväxt och återhämtning av Vibrio -arter, och tillhandahåller vitaminer, mineraler och kväve i form av aminosyror.
Använd alkaliskt koksalt peptonvatten (ISO ) för selektiv återvinning och anrikning av Vibrio -arter.
  • Skapar starka alkaliska och höga natriumförhållanden för att ge en selektiv miljö för Vibrio
  • Kan användas för direkt mikroskopisk undersökning av prover med hängande droppmetoden
Alkaline Peptone Water formulerades först av Shread, Donovan och Lee 1 för att användas som en icke-selektiv anrikningsbuljong för odling av Aeromonas spp. Cruickshank rapporterade att när pH höjs kan mediet användas för att effektivt odla Vibrio -arter. 2 De 2 % (vikt/volym) natriumklorid som ingår i detta medium främjar tillväxten av Vibrio cholerae , medan alkaliniteten i detta medium hämmar det mesta av den oönskade bakgrundsfloran.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Alkaliskt peptonvatten (uttorkat)
Form Pulver
Produkttyp Föranrikningsmedium
Kvantitet 500 g