Läs mer
Thermo Scientific™ Alkalisk fosfatasbuffert-1 (5X)
För cellulära och molekylära biologitillämpningar
677.00 SEK - 988.00 SEK
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alkalisk fosfatasbuffert-1 (5X)
Fysisk form Vätska
Formulering 200 mM Tris, 200 mM NaCl och 40 mM magnesiumklorid vid pH 9,5
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15415209
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
J62907.AK
250 mL
988.00 SEK
250ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15405209
Visa dokument
Thermo Scientific™
J62907.AE
100 mL
677.00 SEK
100ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Formulering: 200 mM Tris, 200 mM NaCl och 40 mM magnesiumklorid vid pH 9,5
Specifikationer
Specifikationer
Alkalisk fosfatasbuffert-1 (5X)
Vätska
200 mM Tris, 200 mM NaCl och 40 mM magnesiumklorid vid pH 9,5
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Rekommenderad förvaring : Håll kallt
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Endast för forskning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Alkalisk fosfatasbuffert-1 (5X)