Läs mer
Alkaliskt fosfatas från E. coli, MP Biomedicals™
Produktkod. 11415406 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kU
100 U
200 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
1ku
200 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415406 100 U 100 enheter
11481105 200 U 200 enheter
11420396 1 kU 1ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415406 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219981780
Alkaliskt fosfatas från E. coli≥ 30 u/mg protein, aktivitet-∽ 1000 u/ml, suspension
  • Det används för konjugering till antikroppar och andra proteiner för ELISA Western blotting och histokemisk detektion.
  • Det kan användas för proteinmärkning när hög känslighet krävs.
  • Alkaliskt fosfatas är ett hydrolasenzym som ansvarar för att ta bort fosfatgrupper från många typer av molekyler, inklusive nukleotider, proteiner och alkaloider.
  • Det är mest effektivt i en alkalisk miljö. Det används ibland synonymt som basiskt fosfatas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9001-78-9
Molekylformel C21H36N8O6
Molekylvikt (g/mol) 496.57
MDL-nummer MFCD00131849
InChI-nyckel ITZMJCSORYKOSI-UHFFFAOYNA-N
Synonym Orthophosphoric Monoester Phosphohydrolase
Specifikationer
Kvantitet 100 U
Fysisk form Suspension