Beskrivning
- Det används för konjugering till antikroppar och andra proteiner för ELISA Western blotting och histokemisk detektion.
- Det kan användas för proteinmärkning när hög känslighet krävs.
- Alkaliskt fosfatas är ett hydrolasenzym som ansvarar för att ta bort fosfatgrupper från många typer av molekyler, inklusive nukleotider, proteiner och alkaloider.
- Det är mest effektivt i en alkalisk miljö. Det används ibland synonymt som basiskt fosfatas.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 10.4 |
| För användning med (applikation) | Cellbiologi och analys, Molekylärbiologi |
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C, frys ej. |
| Källa | E.coli |
| Kvantitet | 5 kU |
| Produkttyp | Alkaliskt fosfatas |
| Synonym | Ortofosformonoesterfosfohydrolas |
| Form | Suspension |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ALKALINE PHOSPHATASE
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Sulphate