Läs mer
Alkaline Phosphatase, Intestinal Antibody (AP-7/6/7), Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18607917 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18607917 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18607917 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP250102B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Alkaline Phosphatase, Intestinal Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase, Intestinal in Bovine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Alkaline Phosphatase, Intestinal
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona AP-7/6/7
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias alkaline phosphatase, intestinal, alkaline phosphomonoesterase, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, Kasahara isozyme
Värd art Mouse
Immunogen Calf intestinal alkaline phosphatase
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 248
Målarter Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus