Läs mer
Molecular Probes™ Alkaliskt fosfatas levande fläck
Produktkod. 12807552
Kvantitet:
50μ l
Förpackningsstorlek:
50µL
Produktkod. 12807552
Brand: Molecular Probes™ A14353
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alkaliskt fosfatas levande fläck
Alkaline Phosphatase Live Stain är en stamcellsavbildningsprodukt som tillåter användare att differentiellt färga pluripotenta stamceller (PSC). Färgämnet är ett cellgenomsläppligt fluorescerande substrat för alkaliskt fosfatas (AP ) som är icke-toxiskt för celler och diffunderar ut under loppet av två timmar. Alkaline Phosphatase Live Stain består av 50 μL av ett 500X fluoresceinbaserat färgämne i DMSO, tillräckligt för att färga två 24-brunnars plattor, fyra 6 cm skålar eller två 10 cm skålar.
Denna Alkaline Phosphatase Live Stain låter dig:
  • Identifiera pluripotenta stamceller med en stark signal ovanför bakgrunden
  • Färga PSCs vanligtvis inom 20 minuter eller mindre
  • Använd den första alkaliska fosfatasfärgningen som marknadsförs som upprätthåller
    cellviabiliteten Alkaliskt fosfatas pluripotent stamcellsdetektionsmetod
    AP är en fenotypisk markör för PSC, inklusive odifferentierade embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) och embryonala könsceller (EGC). Medan AP uttrycks i de flesta celltyper, dess uttryck är mycket förhöjt i PSC. AP färgning har därför använts för att differentiellt färga PSC:er för att enkelt skilja dem från musembryonala fibroblaster (MEFs) som används som matare och föräldrafibroblaster som vanligtvis används i omprogrammeringsexperiment.
    Screen för pluripotens utan att offra dyrbara kolonier
    Alkaline Phosphatase Live Stain är idealisk för att screena kolonier under tidiga stadier av omprogrammeringsarbetsflödet eftersom färgen bibehåller stamcellsviabiliteten. Det kan också användas i senare skeden som ett negativt urvalsverktyg för att identifiera odifferentierade celler.
    Färga celler snabbt
    Alkaline Phosphatase Live Stain använder ett enkelt, icke-permanent, cellviabelt protokoll för att identifiera PSC:er i dina experiment. Späd helt enkelt färgämnet i media, applicera på cellerna, tvätta försiktigt och cellerna är redo för fluorescerande avbildning.
    Endast för forskning. Ej för diagnostik.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Celltyp Stamceller (iPS - Inducerad pluripotent stam), stamceller (embryonala)
    Färg Klart
    Innehåll och lagring Innehåller 1 bärnstensfärgad flaska. Förvara vid -20 °C.
    Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
    För användning med (utrustning) Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop
    Produkttyp Alkaliskt fosfatas levande fläck
    Typ av färg Klassiska färgämnen
    Form Vätska
    Kvantitet 50μ l
    Forskningskategori Differentiering
    Frakt skick Torr is
    Subcellulär lokalisering Cellmembran& Lipider
    Typ av substrat AP (Alkaliskt fosfatas) Substrat