Läs mer
Abnova™ Alkaliskt fosfatas (PAP)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μl |
| För användning med (applikation) | Kloning |
| Kvantitet | 1000 enheter |
| Inkluderar | 10 x alkalisk fosfatasreaktionsbuffert, utspädningsbuffert (1 x reaktionsbuffert). Förvara vid -20 °C |