Läs mer
Palintest™ Alkalinity M (Alkaphot M) Test Kit
Kvantitet:
50-pack
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Specifikationer
Specifikationer
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 50-pack |
| Räckvidd | 0 to 500mg/L |
| Tillräckligt för | 50 Tests |
| Typ | Alkalinity M (Alkaphot M) Test Kit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Alkaphot M tablets
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.