Läs mer
Alkamide CAP, TRC
Produktkod. 30343027
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30343027 1 g
1 options
Produktkod. 30343027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6814001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alkamide CAP
CAS 68140-01-2
Kvantitet 1 g
Synonym Alkamide CAP