Läs mer
Alkamide CAP, TRC
Produktkod. 30336234
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30336234 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30336234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6814002.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alkamide CAP
CAS 68140-01-2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Alkamide CAP