Läs mer
Alkamide CAP, TRC
Produktkod. 30332540
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30332540 500 mg
1 options
Produktkod. 30332540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA681400500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alkamide CAP
CAS 68140-01-2
Kvantitet 500 mg
Synonym Alkamide CAP