missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alkannin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alkannin |
| CAS | 517-88-4 |
| Molekylformel | C16 H16 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (-)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, (-)-Alkannin, Alkanna red, Anchusa acid, Anchusin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CC[C@H](O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O)C |
| IUPAC-namn | 5,8-dihydroxy-2-[(1S)-1-hydroxy-4-methylpent-3-enyl]naphthalene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.295 |
| Formel vikt | 288.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?