Läs mer
Cytiva AlkPhos Direct™ Hybridiseringsbuffert för direktmärkningssystem
Produktkod. 10566875 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
För 5000 cm2 membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10566875 För 5000 cm2 membran Varje
1 options
Produktkod. 10566875 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN3688
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Varje system inkluderar följande reagens, tillräckligt för 25 eller 50 märkningsreaktioner och detektering av 5000 cm 2 membran: märkningsreagens, tvärbindare, kontroll-DNA, reaktionsbuffert, hybridiseringsbuffert, blockeringsmedel, CDP-Star™ eller ECF detektionsreagenser.
Snabbt och bekvämt system för alla högkänsliga applikationer som använder DNA-, RNA- eller oligonukleotidsonder
  • Hybridiseringsstringens kan kontrolleras genom att höja temperaturer upp till 75 °C (167 F), °eller genom att variera saltkoncentrationen
  • Detektion av 60 fg mål-DNA (enkopiagen) i en genomisk Southern blöt
  • ECF™ detektion för kvantifieringsexperiment
  • Trettio minuter från avslutad hybridisering till applicering av detektionsreagens: sparar två till tre timmar jämfört med konventionella indirekta metoder
  • Resulterande prober kan användas utan rening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Snabb, bekväm för högkänsliga applikationer med DNA, RNA, Oligo sonder
Inkluderar Märkningsreagens, tvärbindare, kontroll-DNA, reaktionsbuffert, hybridiseringsbuffert, blockeringsmedel, CDP-Star™ eller ECF detektionsreagenser
Produkttyp Amersham AlkPhos Direct Hybridization Buffer tillräcklig för 5000 cm 2
Kvantitet För 5000 cm2 membran