Läs mer
Alkylated Diphenylamines, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alkylated Diphenylamines |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-20(4,5)16-11-13-18(14-12-16)21-17-9-7-6-8-10-17/h6-14,21H,15H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 281.21 |