Läs mer
(helt cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenosyra, TRC
Produktkod. 30386441
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30386441 100 mg
1 options
Produktkod. 30386441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494460100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-04-2027
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid
CAS 24880-45-3
Molekylformel C22 H34 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-, 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, Clupanodonic acid, all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, δ7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, ω3-Docosapentaenoic acid, (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (Z,Z,Z,Z,Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid (C22:5)
InChI formel InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
LEDER CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
IUPAC-namn (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-7,10,13,16,19-pentaensyra
Molekylvikt (g/mol) 330.5
Formel vikt 330.256