Läs mer
(all-cis)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid (10 mg/mL ethanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (all-cis)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid |
| CAS | 24880-40-8 |
| Molekylformel | C20 H32 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | (8Z,11Z,14Z,17Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, Bishomostearidonic Acid, 8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, (all-Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, ω-3-Arachidonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12- |
| LEDER | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.47 |
| Formel vikt | 304.2402 |
| Visa mer |