Läs mer
Bel-Art™ Alla Cotton\Terry Autoclave-handskar
Produktkod. 10751362
Change view
Längd (metrisk):
330 mm
Färg:
Orange
Handske manschettstil:
Gatlopp
Temperatur (metrisk) Max:
232 °C
Produktkod. Längd (metrisk) Färg Handske manschettstil Temperatur (metrisk) Max
10751362 330 mm Orange Gatlopp 232 °C
1 options
Produktkod. 10751362 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H132010000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För hantering av heta föremål ur autoklaven eller ugnen, eller för annat värmeskydd. Bel Art™ Alla Cotton\Terry Autoclave-handskar är mjuka och följsamma men ändå hållbara.
  • Värmebeständig upp till 232 °C; byt ut farliga asbesthandskar
  • Handskar i två längder ger handleds- och underarmsskydd
  • Ljus orange färg ger hög synlighet
  • Maskintvätt, lufttorka eller använd Lab-Aire™ II Handskhållare
  • CE-märkt
  • INTE vattentät
  • Använd INTE med torris
Specifikationer
Färg Orange
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Bomull, Frotté
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Värmetåliga handskar
Temperatur (metrisk) Max 232 °C
Handske manschettstil Gatlopp
Kvantitet 1 st
Motståndskraftig mot Värme
Längd (metrisk) 330 mm
Längd (metrisk) manschett 130 mm