Läs mer
Merck Helglasfilterhållarsats, 47 mm
Produktkod. 15825664 Handla allt Merck Produkter
Change view
Volym (metrisk):
300 mL (tratt), 1 L (kolv)
500 mL (tratt), 1 L (kolv)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15825664 500 mL (tratt), 1 L (kolv) Varje
15805664 300 mL (tratt), 1 L (kolv) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15825664 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX5514700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
47 mm, helt glasfritt membranstöd.
47 mm, Glasfritta membranstöd
Millipore Helglasfilterhållare - Kit:
De Millipore Helglasfilterhållare är designad för filtrering eller vattenhaltiga och organiska eller frätande vätskor för analys av partikelföroreningar. Hållaren kan även användas för beredning av HPLC-lösningsmedel. Vakuumanslutningen är integrerad i filterhållarens bas och flasklock, ovanför filtratutgångsnivån. Med denna design kan du undvika att oavsiktligt dra filtrat in i vakuumslangen. Denna design tillåter också enkel överföring av filtrat (dvs. HPLC-lösningsmedel) genom att hälla från mottagarkolven.
Detta föremål är ett kit som består av följande föremål:
  • Millipore Glastratt (XX1014703)
  • Millipore Fjäderklämma, 47 mm, aluminium (XX1514702)
  • Millipore Glasbas och lock, 47 mm, glasfritta stöd (XX1514705)
  • Millipore Slipad fogkolv, 1 L
Funktioner och fördelar:
  • Helglaskonstruktion har bred kemisk kompatibilitet.
  • Borosilikatglasdelar kommer i kontakt med vätska, med slipade tätningsytor.
  • Vakuumanslutning till kolvlocket förenklar överföring av filtrat.
  • Tillämpningar: Analys av partikelkontamination, HPLC lösningsmedelsfiltrering, allmän filtrering och klarning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Millipore 47 mm Vakuumfilterhållare i helglas
Material Borsilikatglas
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar Borosilikatglastratt, bas och tubulerad kåpa, fjäderklämma i anodiserad aluminium, filterstöd för frittat glas, inriktningshylsa av silikon
Inloppsstil Tratt
Uttagskoppling 6 mm (1/4 tum) OD tubulerad kåpa sidoarm för att dammsuga
Typ Glas Frit membranstöd
Volym (metrisk) 500 mL (tratt), 1 L (kolv)
Höjd (metrisk) 43 cm
Diameter (metrisk) Insida 13,7 cm (kolv), 8,0 cm (tratt)
Diameter (metrisk) Överst 13,7 cm (kolv), 8 cm (tratt), 47 mm (filter)