Läs mer
S Murray™ Samco™ Luer-spets spruta helt i glas
Produktkod. 12369209
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12369209 2 mL Varje
12389209 10 mL Varje
12359209 1 mL Varje
12399209 20 mL Varje
12379209 5 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12369209 Leverantör S Murray™ Leverantörsnummer G811/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.95 SEK
    32.87 SEK / Paket med 1
    Save 7.08 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa sprutor för en mängd olika forskningsapplikationer. S Murray™ Alla Luer-Tip-sprutor av glas är graderade och har luerkopplingar av glas.
  • Spruta med glasluerkoppling
  • Fullt utbytbara
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Material Glas
Produkttyp Luer-spets spruta helt i glas
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 2 mL
Anslutningstyp Luer Tips
Graderad Ja