Läs mer
Buerkle™ Borr i alla skikt
Produktkod. 15396277 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
260 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15396277 260 ml Varje
1 options
Produktkod. 15396277 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53100150
I lager
All-layer borrmaskinen är en speciell provtagare speciellt utformad för kraftigt kompakterade ämnen. Borrbladen borrar lätt och snabbt till önskat djup.
  • Speciellt utformad för kraftigt kompakterade ämnen.
  • Borrbladen borrar lätt och snabbt till önskat djup utan att förbruka någon större kraft.
  • Idealisk för att ta prover av media med hög densitet och alla typer av mycket kompakterade pulver och granulat.
  • Idealisk för större behållare, blandade behållare och storsäckar
  • Tillämpningar inkluderar byggmaterial-, kemi-, läkemedels-, livsmedels- och lyxvaruindustrin.
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
  • 25 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bulk Material Sampler
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoclavable
Handtagsmaterial Rostfritt stål (V4A)
Typ av handtag T-form
Kapacitet (engelska) 8.79 oz.
Kapacitet (metrisk) 260 ml
Antal kamrar 5
För användning med (applikation) Livsmedel
Diameter (engelska) 0.98 in.
Diameter (engelska) Öppning 0.47 in.
Diameter (engelska) Yttre 3.82 in.
Diameter (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) kärna 25 mm
Diameter (metrisk) öppning 12 mm
Diameter (metrisk) Yttre 97 mm
Längd (engelska) 60.16 in.
Längd (engelska) Skaft 54.53 in.
Längd (metrisk) 1528 mm
Längd (metrisk) skaft 1385 mm