Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål All-Layer-Sampler
Produktkod. 10034704 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
130 ml
260 ml
Längd (metrisk):
550 mm
850 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
10034704 70 ml 550 mm Varje
10605715 260 ml 1500 mm Varje
10319604 130 ml 850 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10034704 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53162055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Rostfritt stål All-Layer-Sampler gör att prover kan samlas in från varje lager i behållaren.
Helskiktsprovtagare, med öppet innerrör, inga separata kammare och stor provtagningsvolym. För alla lagerprover genom alla lager i provet.
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 mm Ø
  • Enkel rengöring, avtagbar spets
  • Utmärkt bearbetning, robust modell
  • Olika bulkgods kan samlas in med lansarna, från det finaste pulvret till stora korn som majs eller nötter
  • Motsvarar ISTA-standard för frölängder på 10 mm (vete, havre) och 5 mm (lin, vicker)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sampler i alla lager
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar 3 öppningar
Typ av handtag T-form
Kapacitet (engelska) 2,36 oz.
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Certifikat och efterlevnad DÅN
För användning med (applikation) För alla lagerprover genom alla lager av provet, livsmedel
Längd (metrisk) 550 mm