Beskrivning
Helskiktsprovtagare, med öppet innerrör, inga separata kammare och stor provtagningsvolym. För alla lagerprover genom alla lager i provet.
- AISI 316L (1.4404)
- 25 mm Ø
- Enkel rengöring, avtagbar spets
- Utmärkt bearbetning, robust modell
- Olika bulkgods kan samlas in med lansarna, från det finaste pulvret till stora korn som majs eller nötter
- Motsvarar ISTA-standard för frölängder på 10 mm (vete, havre) och 5 mm (lin, vicker)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sampler i alla lager |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | 5 öppningar |
| Typ av handtag | T-form |
| Kapacitet (engelska) | 8,79 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 260 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN |
| För användning med (applikation) | För alla lagerprover genom alla lager av provet, livsmedel |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |