Läs mer
Buerkle™ Alla lager Scratcher
Produktkod. 10011492
Change view
Kapacitet (metrisk):
180 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10011492 180 ml Varje
1 options
Produktkod. 10011492 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53511000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9610.00 SEK
    9275.96 SEK / Paket med 1
    Save 334.04 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Scratchern är en speciell provtagare för pulver och granulat som inte flyter fritt. Provet överförs till det förslutningsbara innerröret med hjälp av en skrapa. Glidande PTFE-separatorer används för att dela upp innerröret i olika zoner. Separatorerna förhindrar också att provet blandas.
Scratcher är en speciell provtagare för pulver och granulat som inte flyter fritt. Provet överförs till det förslutningsbara innerröret med hjälp av en skrapa.
  • För kakade bulkgods
  • Zoner kan varieras på grund av flyttbara PTFE-separatorer
  • Tillverkad av rostfritt stål V4A (1.4404) och PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Längd (metrisk) 100 cm