Läs mer
Pacific Handy Cutter Helt metall fjäderback säkerhetskniv
Produktkod. 17719037
Change view
Produkttyp:
Säkerhetskniv
Produktkod. Produkttyp
17719037 Säkerhetskniv
1 options
Produktkod. 17719037 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer RZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 SEK
    1477.34 SEK / Paket med 10
    Save 267.66 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Den kompakta RZ3 Utility Knife kombinerar hållbarheten hos en industrikniv med säkerhetsfördelarna med en självindragande säkerhetsskär.
  • För att förhindra smärtsamma och kostsamma skador kommer bladet att fjädra tillbaka in i fräsen när skärningen är klar.
  • Med ett kortare bladdjup är det mindre risk att innehållet i lådorna skadas.
  • Den unika integrerade gångjärnsdesignen och den lättöppnade ratten ger ett bekvämt verktygsfritt bladbyte.
  • Plus att konstruktionen helt i metall är extremt hållbar.
  • För bättre retention, köp med UKH-430 plasthölster och CL-36 Coil Lanyard.
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetskniv
Disponibel Återanvändbar