Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Alla positionskontakt, justerbar vinkel och plan
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Använd med 1/2 tum. (12,7 mm) diameter ramstänger.
- Kontaktdon och hållare inkluderar inte stavar; beställ separat.
- Mångsidig nog för att ändra applikationer gör att stavar kan kopplas i vilken vinkel som helst i vilket plan som helst.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Spöhållare |
| Material | Nickelpläterad zink |
| För användning med (utrustning) | Stång |
| För användning med (applikation) | Gör det möjligt för stavar att anslutas i valfri vinkel i vilket plan som helst |
| Diameter (engelska) | 0,7 tum |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Längd (metrisk) | 177.8 mm |
| Storlek (metriskt) grepp | 19.05 mm |
| Visa mer |