Läs mer
Texwipe™ Allsidiga bomullstorkare
Produktkod. 11565335 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 300
Paket med 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11565335 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum) Paket med 150
13183733 6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm) Paket med 600
12833532 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11565335 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.00 SEK
    2077.25 SEK / Paket med 150
    Save 522.75 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 7 applikationer
  • Starka, mycket absorberande 100 % bomullstorkar vävda av högkvalitativa långhäftande bomullsfibrer med tätvävd konstruktion
  • Twillmönstrad yta på båda sidor av torkarfällorna och tar bort ytföroreningar från den rengjorda ytan
  • Inneboende antistatiska egenskaper vid 40-60 % relativ luftfuktighet
  • Exceptionell absorptionsförmåga, styrka, kemikalie- och värmebeständighet och enhetlig ytstruktur gör dessa torkare lämpliga för ett brett spektrum av kritiska applikationer
  • Bias cut på 45° vinkel för att säkerställa att kanterna motstår fransning och frigöring av fibrer
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Ytvikt: 180 g/m 2
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Bomull
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 184
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Rengöring, polering och polering av metalliska och icke-metalliska magnetiska mediaskivor