Läs mer
Texwipe™ Allsidiga bomullstorkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 300
Paket med 600
Beskrivning
För ISO Klass 7 applikationer
- Starka, mycket absorberande 100 % bomullstorkar vävda av högkvalitativa långhäftande bomullsfibrer med tätvävd konstruktion
- Twillmönstrad yta på båda sidor av torkarfällorna och tar bort ytföroreningar från den rengjorda ytan
- Inneboende antistatiska egenskaper vid 40-60 % relativ luftfuktighet
- Exceptionell absorptionsförmåga, styrka, kemikalie- och värmebeständighet och enhetlig ytstruktur gör dessa torkare lämpliga för ett brett spektrum av kritiska applikationer
- Bias cut på 45° vinkel för att säkerställa att kanterna motstår fransning och frigöring av fibrer
- Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Ytvikt: 180 g/m 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 15.24 cm |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 15.24 cm |
| Material | Bomull |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 184 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Mått (L x B) | 6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm) |
| Visa mer |