Läs mer
Scotch-Brite™ Skurpad 9000 för alla ändamål
Beskrivning
- Mångsidig, handstor dyna för diskskurning
- Kan användas med Scotch-Brite™ Multi-Purpose Pad Holder 405-R och 3M™ Vrida Lok™ Dynhållare 961
- Certifierad av HACCP International som livsmedelssäker och lämplig för ändamålet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skurplatta |
| Längd (engelska) | 5,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 102 mm |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 133 x 102 mm |
| För användning med (applikation) | Skurning av disk |
| Förpackningsmängd | 40/Pk. |