Läs mer
Buerkle™ Allsidiga burkar med skruvlock
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivning
- Rör med skruvlock
- För förvaring och transportPP
- Rör: PP, transparent; skruvlock: PP transparent
- Inga sprickor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 |
| Vikt (metrisk) | 0.04 kg |
| Klarhet | Genomskinlig |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Visa mer |