Läs mer
all-rac-alpha-Tocopherol (vitamin E), Mikromol™
Produktkod. 17951616
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17951616 250 mg
1 options
Produktkod. 17951616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0167.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
all-rac-alpha-Tocopherol (vitamin E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-alpha-Tocopherol
CAS 10191-41-0
Analyt- eller komponentnamn DL-alpha-Tocopherol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C29 H50 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, (±)-α-Tocopherol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, DL-α-Tocopherol, Elementol B, Elementol Basic, Elementol R, Ephanyl, Irganox E 210, Rac-α-Tocopherol, Ronotec 201, Ronotec 202, Ronotec DF 120, Uvinul 2000AO, all-rac-α-Tocopherol, dl-α-Tocopherol
InChI formel InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-namn 2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 430.71
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 430,3811 g/mol